Learn More
Thermo Scientific™ Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke: Thermo Scientific™ 398225
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
- Sieben-Tage-Temperaturschreiber
- Funktioniert bis -150 °C.
- Kundenseitig oder werksseitig installiert
Bestellinformationen:
- Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Techniker eingebaut werden
Spezifikation
Tinten-Datenschreiber, vor Ort installiert | |
-150 °C | |
7 Tage |
Datenschreiber | |
Revco CxF 390, 350 | |
Temperaturschreiber |