Learn More
Eppendorf™ Ladeständer 2
Der Eppendorf™ Ladeständer 2 hält Ihre Eppendorf™ Pipette in Reichweite und spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
Marke: Eppendorf™ 3116000040
263.19 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.35000kg
Beschreibung
- Zur Aufnahme und Ladung eines Multipette™ E3/E3x oder Multipette™ stream/Xstream
- Robuste Konstruktion hält Geräte sicher und schützt sie
- Große Gummifüße Verhindern ein verschütten von Flüssigkeiten
- Kabelwickel-Funktionalität für ungenutzte Netzkabel
- Betrieb mit Netzteil/Netzteil im Lieferumfang von Multipette E3/E3x oder Multipette stream/Xstream
Spezifikation
Pipette Holder and Charger | |
Multipette™ E3/E3x or Multipette™ stream/Xstream | |
Ein Multipette™ E3/E3x- oder Multipette™ stream/Xstream, betrieben mit Netzteiladapter, der mit Multipette™ E3/E3x oder Multipette™ stream/Xstream geliefert wird |