Learn More
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10000050
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000050
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Artikelnummer. 10000050
Marke: Fisher Chemical C/4040/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer 133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name carbon
SMILES [C]
Spezifikation
Schmelzpunkt 3652°C
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Feststoffpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kohle - Aktivkohlepulver
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical >