Learn More
Aktivkohle, Pulver, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537914 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15537914
Marke: Avantor J.T.Baker 156001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kohle
Namenshinweis Aktiviert
CAS 7440-44-0
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C
Menge 500 g
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formelmasse 12.01
Güte USP
Physikalische Form Pulver