Learn More
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N
Universal-Kammeröfen mit Strahlungsheizung, die speziell für den Einsatz in der Wärmebehandlungshalle entwickelt wurden. Besonders nützlich für Prozesse wie Werkzeugbau oder Härtearbeiten.
3875.00 € - 12855.00 €
Spezifikation
Typ Kammerofen
Temperaturgleichförmigkeit ±10 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17398019
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N01H1NKNA
9 l B500
3875.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17388029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N04H1NMNE
30 l C540
6910.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17328039
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N06H1NMNE
61 l C540
10845.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17338039
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N07H1NKNE
87 l C540
12530.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17348039
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N07H1NMNE
87 l B500
12855.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompakte und robuste Konstruktion
  • Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
  • Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
  • Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den Modellen N 31/H und höher
  • Temperaturkonstanz bis +/- 10 °C gemäß DIN 17052-1
  • Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
  • Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
  • Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und größer)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
Kammerofen
±10 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N