Learn More
Nabertherm™ Kammerofen Serie LF 1400 mit C540-Controller
Kombinierte Isolierung von feuerfesten Ziegeln in den Ecken und geringe Wärmespeicherung und schnelles Kühlen von Fasermaterial. Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
Marke:  Nabertherm™ LF0342NMNE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17377939
  • 14505.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1400 °C
  • Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
  • Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
  • Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
  • Hochwertige, nicht klassifizierte Faserisolierung mit Eckziegeln für kürzere Heiz- und Kühlzeiten
  • Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
  • Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
  • Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
  • Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
  • Schnellverschluss an der Tür
  • Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
C540
1400 °C
930 x 700 x 1285 mm
30 l
320 x 320 x 320 mm
200 kg