Learn More
mb2 Sitz mit Kunstleder - Schwarz
Click to view available options
:
Artificial Leather, Seat Translation
Beschreibung
- Laborstuhl aus Kunstleder - Schwarz
- Sitz und Rückenlehne mit Kunstleder gepolstert
- Asynchron Mechanik mit Sitzübersetzung, Sitz und Rückenlehne sind unabhängig voneinander verstellbar
- Höhenverstellbar durch Pneumatikzylinder
- Fünfsternfuß aus verstärktem Nylon
- Gleiter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Contact Seat Chair |
| Farbe | Black |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Rückenausführung | Ergonomic |
| Menge | 1 Ea. |
| Sitzhöhe | 510 to 690 mm |
| Gewicht (metrisch) | 14.94 kg |
| Mit Armlehnen | No |
| Mit Rückenlehne | Yes |
| Mit Laufrollen | Yes |
| Mehr anzeigen |