Learn More
OHAUS™ Kettenklemme
OHAUS™ Kettenklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
60.50 € - 219.00 €
Spezifikation
Typ Kettenklemme
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Material Länge (metrisch) Arm Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Länge (metrisch) Arm Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15792279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30392235
Vernickelt 127 mm Klein
60.50 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15732309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30392259
Vernickelt 127 mm Groß
87.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15742309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30392260
Vernickelt 305 mm Groß
92.25 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15782269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30392224
Edelstahl 127 mm Groß
219.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
  • Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
Spezifikation
Spezifikation
Kettenklemme
13 mm