Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 71683 hydrochloride
Highly selective and potent non-peptide NPY Y5 receptor antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 2199/10
234.98 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CGP 71683 hydrochloride is an extremely selective, non-peptide NPY Y5 receptor antagonist. Displays > 1000-fold selectivity over Y1, Y2 and Y4 receptors; IC50 values are 1.4, 2765, 7187 and 5637 nM at cloned rat Y5, Y1, Y2 and Y4 receptors respectively. Potently inhibits NPY-induced food intake following i.p. administration in diabetic, free-feeding and fasted rats.Spezifikation
>99% | |
CGP 71683 hydrochloride | |
CGP 71683 hydrochloride |
10 mg | |
512.07 |
Nur für Forschungszwecke