Learn More
CGP 37157, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective antagonist of the mitochondrial Na+-Ca2+ exchanger (IC50 = 0.4 μM).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CGP 37157 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 324.22 |
Reinheit (%) | >99% |