Learn More
Cesium Sulfate, puriss. p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glass Bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium Sulfate |
Schmelzpunkt | 1019°C |
CAS | 10294-54-9 |
Farbe | White |
pH | 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C) |
Menge | 50 g |
Summenformel | Cs2O4S |
MDL-Nummer | MFCD00010959 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Synonym | cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate |