Learn More
Cäsiumsulfat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781614
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1900.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium sulfate
Schmelzpunkt 1005.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
IUPAC-Name Dicaesium(1+) Sulfat
Formelmasse 361.86
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium sulfate