Learn More
Cäsiumnitrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium nitrate |
Schmelzpunkt | 414.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Strukturformel | CsNO3 |
Merck Index | 15,2014 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 194.91 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cesium nitrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.