Learn More
Caesiumjodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381588
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11381588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010992.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesium iodide is used as an input phosphor in x-ray image intensifier tube of fluoroscopy equipment. It is also used as an equipment for electromagnetic calorimetry in experimental particle physics. It is often employed as a beamsplitter in Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrometers. Cesium iodide is an inorganic scintillator which is mainly used in experimental nuclear physics, high energy physics, nuclear medicine, nuclear tomography, environmental studies and many other fields of use. It is utilized in calorimeters and detectors and also employed as a phosphor in fluoroscopy equipments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-17-5
Summenformel CsI
Molekulargewicht (g/mol) 259.81
MDL-Nummer MFCD00010962
InChI-Schlüssel XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC-Name Caesium;iodid
SMILES [I-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1280°C
Chemischer Name oder Material Cesium iodide
Schmelzpunkt 626°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,2014
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Formelmasse 259.81
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.7876
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium iodide
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Consejos de prudencia
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium iodide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado