Learn More
Cäsiumchlorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532021
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium chloride
Schmelzpunkt 646.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel CsCl
Merck Index 15, 2010
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 3.983
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.