Learn More
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10393812
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10393812
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10393812
Marke: Thermo Scientific Acros 192045000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-17-8
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium carbonate
Schmelzpunkt >400°C
Namenshinweis 99.5%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (By difference)
Strukturformel Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Merck Index 15,2009
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
IUPAC-Name Dicäsium;Karbonat
Formelmasse 325.82
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (500°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.072
Dichte 4.0720g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0456482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0454851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0451600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0400185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >