Learn More
Cäsium, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351198
Cäsium, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351198
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11351198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010146.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-46-2
Summenformel Cs
Molekulargewicht (g/mol) 132.91
MDL-Nummer MFCD00134037
InChI-Schlüssel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored solid
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 1 g
IUPAC-Name Caesium
Formelmasse 132.9054
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0.0000011 hPa
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18L054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.22,010146.06
ChargennummerX08K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
ChargennummerS05K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
ChargennummerU06K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
ChargennummerU08K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Cäsium, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >