Learn More
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10266510
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266510
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10266510
Marke: Thermo Scientific Acros 219190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-46-2
Summenformel Cs
Molekulargewicht (g/mol) 132.91
MDL-Nummer MFCD00134037
InChI-Schlüssel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium
Farbe Goldfarben
Namenshinweis 99.95+%
Schmelzpunkt 28.5°C
Siedepunkt 705.0°C
Dichte 1.8730g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.95+%
Menge 5 g
Merck Index 15, 2007
IUPAC-Name Caesium
Formelmasse 132.91
Reinheit (%) ≥99.95%
Güte Spurenmetallbasis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number219190010,219190050
ChargennummerA0459885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number219190010,219190050
ChargennummerA0457647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number219190010,219190050
ChargennummerA0455537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219190010,219190050
ChargennummerA0454889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219190010,219190050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals >