Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
68.60 € - 195.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Marking Spot Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Marking Spot Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16475359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 40 2556
Beschriftungsfeld Ja 1.85 ml
68.60 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13428238
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 40 2692
Microliter Nr. 1.6 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15562320
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 40 3196
MS-zertifiziert, SureStop Nein 1.85 ml
91.75 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Kit ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchsichtig
Glas
Schraubverschluss
9-425
Silikon/PTFE
11.6 mm
Polypropylen
32 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum