Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 40 2557
68.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13439748
  • 78.15 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Kit ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Silikon/PTFE
11.6 mm
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
Ja
Mit Beschriftungsfeld, 1,0 mm Dicke, 45° Shore A
Bernsteinfarbig
Glas
100
Schraubverschluss
9–425
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Gepatcht ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A