Learn More
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Gefrierpunkt, UKAS ISO 17034, Düsentreibstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: -55,5 °C), Paragon Scientific™
Das für den Gefrierpunkt zertifizierte Referenzmaterial dient der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Gefrierpunktprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D2386 verwendet werden.
Marke:  Paragon Scientific CRMU-FRKR
216.60 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21695" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16080050
  • 228.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert nach ISO /ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
UN 1223
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Freezing Point Standard, ASTM D 2386 (-54.1 °C)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: kerosine
Sonderangebote
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.