Learn More
Dichtestandard mit zertifiziertem Referenzmaterial, Kerosin, UKAS ISO 17034-/ISO 17025-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 0,79672 g/ml bei 15 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
- Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
- 12 Monate Haltbarkeit
- Sofort ab Lager lieferbar
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| UN-Nummer | UN 1863 |
| Menge | 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Certified Reference Material Density Standard, Jet Aviation Fuel
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Kerosine sweetened
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.