Learn More
Fisherbrand™ Zertifizierte, partikelarme Weithals-Apothekerflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
Verschlussgröße:
58 bis 400 mm
Beschreibung
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern. Fisherbrand™ Weithals-Apothekerflaschen mit zertifiziert niedriger Partikelabgabe sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
- Klarglas mit Graduierung
- Die weite Halsöffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
Zertifizierungen
Ein Analysenzertifikat ist jedem Karton beigefügt.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Reinigung | USP-hochreines Wasser |
Farbe | Klar |
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 70mm |
Menge | 24/Packung |
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert geringer Partikelgehalt |
Closure Included | Ja |