Learn More
Fisherbrand™ Zertifizierte, partikelarme Weithals-Apothekerflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Beschreibung
- Klarglas mit Graduierung
- Die weite Halsöffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16.9 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16.9 oz. |
Reinigung | USP-hochreines Wasser |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Weithalsflasche |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 74 mm |
Menge | 24/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |