Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, mit zertifiziert geringem Partikelgehalt
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen mit geringer Partikelfreisetzung und mit Reinheitszertifikat sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
- Mit Enghals und aus durchsichtigem Glas
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
- Fünf Partikel oder weniger pro ml mit WFI in einem Reinraum der Klasse 100/10
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16.9 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Reinigung | USP-hochreines Wasser |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 60 mm |
Menge | 12/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Polyvinyl |