Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Flaschen mit Reinigungszertifikat
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
473 ml
1 l
Beschreibung
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 89 mm |
Menge | 24/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PTFE |
Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Geradwandige Flaschen mit Reinigungszertifikat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur