Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine durchsichtige geradwandige Dosen aus Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
250 ml
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Beschreibung
Optimale geradwandige, transparente Glasbehälter für Bodenproben und umwelttechnische Anwendungen. Die Fisherbrand™ geradwandigen klaren Glasbehälter mit Kappen sind für einfaches Dispensieren und Befüllen konzipiert.
- Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Nicht autoklavierbar
- Die Flaschen werden mit Verschlusskappen geliefert.
- Die Kappe ist mit PTFE ausgekleidet.
- Aus Kalknatronglas
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bodenprobennahme und Umweltanwendungen |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 24/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | EPA |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar bis 120 °C |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziert reine durchsichtige geradwandige Dosen aus Glas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur