Learn More
SureSTART CERT 96-Well-Platte
CERT 96-Well-Platte aus Polypropylen.
Marke: SureSTART 60180-P228
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 96-Well
- U-förmiger Sockel
- Polypropylen
Spezifikation
Ohne Deckel | |
Webseal | |
Ja | |
Voll | |
96 | |
1 ml | |
50 Packungen | |
127,76 x 85,48 x 33 mm |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
HPLC GC-Autosampler | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Rund | |
Nein | |
7 mm |