Learn More
Ceriumpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15432557
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
7440-45-1
Ce
140.12
MFCD00010924
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, Cerium
23974
CHEBI:33369
Cerium
[Ce]
7440-45-1
Ce
140.12
MFCD00010924
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, Cerium
23974
CHEBI:33369
Cerium
[Ce]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerium powder
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3078
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver