Learn More
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673470
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-42-5
Summenformel CeH8O12S2
Molekulargewicht (g/mol) 404.288
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC-Name Cerium(4+);Disulfat;Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate
Menge 500 g
Strukturformel Ce(SO4)2 · 4H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 404.3g/mol
Reinheit (%) ≥98%
Güte Puriss. p.a.