Learn More
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10276540
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276540
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10276540
Marke: Thermo Scientific Acros 199131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-42-5
Summenformel CeO8S2·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 404.29
MDL-Nummer MFCD00149427
InChI-Schlüssel MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22723557
IUPAC-Name Cerium(4+);Disulfat;Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodometry)
Strukturformel Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Merck Index 14, 1990
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Formelmasse 404.29
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.06
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199131000,199130025,199135000
ChargennummerA0451004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199131000,199130025,199135000
ChargennummerA0398021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
ChargennummerA0410051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
ChargennummerA0410677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Name des Produkts
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >