Learn More
Cer(IV)-sulfat-Lösung, 0,1 M Ce(SO4)2, Honeywell™
Artikelnummer. 15694780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15694780
Marke: Honeywell-Fluka 350661L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 0,1 M Ce(SO4)2 (0,1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Menge 1 L
Summenformel CeO8S2
Strukturformel Ce(SO4)2
MDL-Nummer MFCD00148852
UN-Nummer UN2796
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name λ⁴-Cerium(4+) Disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Formelmasse 332.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M Ce(SO4)2