Learn More
Cer(IV)-Sulfat-Lösung,0.05 M Ce(SO4)2, Honeywell™
Artikelnummer. 15614130
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) Sulfat-Lösung
CAS 13590-82-4
Menge 1 l
Summenformel CeO8S2
Strukturformel Ce(SO4)2
MDL-Nummer MFCD00148852
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ceric Sulfat, Cerium IV Sulfat, Ceric Disulfat, Cerium-Disulfat, Cerium 4+ Sulfat, Cerium4 + Disulfat, Schwefelsäure, Cerium4 + Salz 2:1, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Cer(4+);disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Formelmasse 332.24 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M Ce(SO4)2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid