Learn More
Cer(III)-nitrat-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Product Code. 15632220
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
puriss. p.a., ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-41-4
Summenformel CeH12N3O15
Molekulargewicht (g/mol) 434.22
MDL-Nummer MFCD00149631
InChI-Schlüssel QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cerium(III)-nitrathexahydrat, Ceriumnitrathexahydrat, F1lr38Jebb, Salpetersäure-Cersalz, Cerium-III-nitrathexahydrat, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC-Name Cerium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3 ]
Specifications
Chemischer Name oder Material Cerium(III)-nitrathexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel Ce(NO3)3 · H2O
UN-Nummer 1477
Formelmasse 434.22 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.