Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499783
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499783
1000 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11499783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cer(III)-chloridheptahydrat wird bei der Herstellung von Allylsilanen aus Estern verwendet. Es wird als Reduktionsmittel in der organischen Synthese anstelle von Natriumborhydrid verwendet. Bei der Luche-Reaktion ergibt Carvon selektivn Allylalkohol.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Tetrahydrofuran. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18618-55-8
Summenformel CeCl3·7H2O
MDL-Nummer MFCD00149634
Synonym Cerous chloride heptahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride heptahydrate
Menge 1000 g
Merck Index 14,1997
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formelmasse 372.60 (246.48 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS24K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
ChargennummerU05K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Chargennummer10232667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
ChargennummerT25J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Chargennummer10247443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >