Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10082710
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082710
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10082710
Marke: Thermo Scientific Acros 211821000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18618-55-8
Summenformel CeCl3·7H2O
Molekulargewicht (g/mol) 372.58
MDL-Nummer MFCD00149634
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride heptahydrate
Schmelzpunkt 848.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Merck Index 10, 1956
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 372.58
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Dichte 3.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number211821000,211820250,211825000
ChargennummerA0453832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number211821000,211820250,211825000
ChargennummerA0395662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number211821000,211820250,211825000
ChargennummerA0403544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number211821000,211820250,211825000
ChargennummerA0412289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number211821000,211820250,211825000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium chloride heptahydrate, Cerium chloride (CeCl3)
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >