Learn More
Cer(III)-chlorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1727°C |
Chemischer Name oder Material | Cerium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 848°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone. |
Formelmasse | 246.48 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y13K043 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
Z06J021 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
U31J045 | Analysenzertifikat | 22/09/2023 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
S20J051 | Analysenzertifikat | 27/06/2023 | 021112.30,021112,021112.18,021112.09 |
R10J009 | Analysenzertifikat | 17/05/2023 | 021112.30 |