Learn More
Cer(III)-carbonathydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10087002
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54451-25-1
Summenformel C3Ce2O9
Molekulargewicht (g/mol) 460.26
MDL-Nummer MFCD00149635
InChI-Schlüssel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC-Name Cerium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cerium(III) carbonate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel Ce(CO3)3·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 460.27
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis