Learn More
Gestigkeit Harry CERAN™ Hotplate
CERAN™ Hotplates are extremely resistant to breakage and changes of temperature, will not distort, permeable to ultra-violet light and also highly acid-resistant.
Marke: Gestigkeit Harry 33EB-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Konstruktion: Die CERAN™ Niedrigmassenplatte wird elektrisch über die gesamte Oberfläche hinweg erhitzt und ist in einen hochwertigen Edelstahlrahmen eingebettet, der auf einem intern isolierten Edelstahlgehäuse montiert ist.
- Die Temperaturregelung erfolgt über einen elektronischen NiCr-Ni-Temperaturfühler (Regelbereich zwischen 50 °C und 500 °C). Der Regler ist in ein Aluminiumdruckguss-Gehäuse integriert. Die Aufheizzeit für 500 °C beträgt ca. 8 Minuten. Bei der Serie EB ist die elektrische Verbindung zwischen der Steuerung und der Heizplatte durch einen flexiblen Metallschlauch geschützt.
Spezifikation
Heizplatte | |
3 x 400 V, N+PE | |
50°bis 500 °C |
500 x 500 x 100 mm | |
Keramik | |
4400 W |