Learn More
Hirschmann™ Ceramus Dispenser HF 2-10 ml konformitätsbescheini gt
Artikelnummer. 10658081
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10658081
Marke: Hirschmann™ 9342300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die Dispensierung von Flusssäure und anderen aggressiven Medien entwickelt.
  • Das Volumen kann variabel zwischen 2 und 10 ml eingestellt werden.
  • Kolben, Zylinder sowie Ventilsitze und -kugeln bestehen aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik.
  • Ventilfedern aus Platin-Iridium
  • Konformitätszertifiziert
  • Mit Reagenzien-Umwälzsystem
  • Geeignet für Dampfsterilisation bis 121 °C
  • 45 Schraubgewinde
  • Lieferung mit Gewindeadaptern (A 32, S 40, A 38), 1  Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit und 1 Anschlussschlüssel
  • Mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat
Spezifikation
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Zertifizierung/Konformität Kalibrierzertifikat, zertifizierte Konformität
Material Hochreine Keramik
Volumen (metrisch) 2 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dosieren von aggressiven Medien
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Enthält 3 Gewindeadapter (A 32, S 40, A 38), 1 Saugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit, 1 Montageschlüssel, individuelle Seriennummer, Kalibrierzertifikat
Schritten 0,25 ml
Modell HF
Präzision 0,6%