Learn More
Hirschmann™ Ceramus Dosiergeräte
Artikelnummer. 10156770
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
0.2 bis 1 ml
1 bis 5 ml
10 bis 60 ml
2 bis 10 ml
5 bis 30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156770
Marke: Hirschmann™ 9342000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Gewährleistung einheitlicher Genauigkeit und einheitlicher Dosiervolumen mit wiederholbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dosiergeräte werden aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind daher in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
  • Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
  • Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
  • Freie Drehbarkeit
  • Medienrückführsystem zur einfachen und schnellen Entlüftung ohne Reagenzverlust
  • Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
  • Zur Verwendung innerhalb eines Temperaturbereichs von 4 bis 50 °C
  • Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Material Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder
Volumen (metrisch) 2 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Schritten 0,25 ml
Präzision 0.6 %