Learn More
Hirschmann™ Ceramus Dosiergeräte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
0.2 bis 1 ml
1 bis 5 ml
10 bis 60 ml
2 bis 10 ml
5 bis 30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
- Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Freie Drehbarkeit
- Medienrückführsystem zur einfachen und schnellen Entlüftung ohne Reagenzverlust
- Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
- Zur Verwendung innerhalb eines Temperaturbereichs von 4 bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Material | Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder |
| Volumen (metrisch) | 0,4 bis 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Schritten | 0,05 mL |
| Präzision | 0,6% |