Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
33.85 € - 103.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 1200 °C |
---|---|
Typ | Gerippte Platte |
Material | Keramik |
Höhe (metrisch) | 1,27 cm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11999745
|
Nabertherm™
691600507 |
15 cm | Geeignet für die Öfen: L(T) 3, LV(T) 3 |
33.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12336493
|
Nabertherm™
691600508 |
19 cm | Geeignet für die Öfen: Le 6, L(T) 5, LV(T) 5 |
36.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11919755
|
Nabertherm™
691600509 |
22 cm | Geeignet für die Öfen: L(T) 9, LV(T) 9, N7 |
45.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10122732
|
Nabertherm™
691600875 |
31 cm | Geeignet für die Öfen: L(T) 40 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tmax:1200 °C
- Höhe:12,7 mm
Spezifikation
1200 °C | |
Gerippte Platte | |
Keramik | |
1,27 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte