Learn More
Thermo Scientific™ Keramische Homogenisatoren für QuEChERS-Kits
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
15-ml-Röhrchen
2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Packungen
200 Packungen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Keramikhomogenisatoren, um den Homogenisierungsprozess zu beschleunigen und die Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit während der Vorbereitung der QuEChERS-Proben (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) zu erhöhen. Diese Homogenisatoren können mit allen QuEChERS Extraktions- und Aufreinigungskits verwendet werden, um die Original 2003 Methode, die AOAC 2007.01 Methode, die EN 15662 Methode und die NY/T 1380-2007 Methode zu ergänzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2-ml-Röhrchen |
| Typ | Keramik-Homogenisator |
| Menge | 200/Pk. |