Learn More
BUCHI Keramiktiegel
Zur Verwendung mit B-440 Nassverdauen zur Unterstützung der ökologischen Vorverbrennung verschiedener Probentypen.
Marke: BUCHI 026938
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 90 ml Kapazität
- Farbe: weiß
- Runde Form
Spezifikation
Weiß | |
Vorverbrennung von Proben | |
Tiegel |
Keramik | |
90mL | |
Rund |