Learn More
Nabertherm Auffangschale aus Keramik
Artikelnummer. 11989755 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11989755
Marke: Nabertherm 691600512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit den Ofenmodellen L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 und N 7. Schützt den Ofen und ermöglicht eine einfache Beladung.
  • Konstruktion aus Keramik
  • Zur Verwendung mit L9-, LT9-, LV9-, LVT9- und N7-Öfen
  • Abmessungen (L x B x H): 240 x 220 x 20 mm
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9 L