Learn More
Cephalexin-Monohydrat USP MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cefalexin-Monohydrat |
Typ | Cefalexin-Monohydrat |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Hinweise zum Prozentgehalt | ≥95 % |
Formelmasse | 365.4 |
Güte | BP/USP |
Farbe | Beige bis weiß |
Menge | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cephalexin Monohydrate BP, USP grade
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.