missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Centrivap™ Mobiles Vakuumkonzentratorsystem

Die mobilen Systeme von CentriVap vereinen die beiden Einzelkomponenten Konzentrator und Kühlfalle in einer platzsparenden Konsole und gewährleisten dank ihrer Rollen den einfachen Transport von Labor zu Labor.

Marke:  Labconco™ 7812011

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10033622

  • 16290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ein Rotor und eine Lösungsmittelfalle sind ebenfalls im Lieferumfang des CentriVap Mobilsystems enthalten. Der Innenraum bietet Platz für eine Vakuumpumpe, die die einzige erforderliche Zusatzkomponente für den Beginn des Konzentrationsvorgangs ist.

7812011 und 7812014 verfügen über einen Schuko-Stecker.
7812014 enthält den optionalen Heat Boost, der die Zuführung zusätzlicher gesteuerter Wärmemengen von 0 bis zu einem Maximum von 100 °C in 1 Grad-Schritten ermöglicht.

  • Gebürsteter Edelstahl und gletscherweißes, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse mit blauen Akzenten und vier Hartgummirollen mit einem Durchmesser von 50,8 mm. Abnehmbare Frontplatte für den Zugang zum Innenraum für die Vakuumpumpe (separat erhältlich)
  • Glasdeckel
  • Deckelverriegelung mit Sicherheitssensor
  • Phenol-freie Deckeldichtung
  • Kammer aus pulverbeschichtetem Aluminium
  • 300 Watt-Heizung
  • Mikroprozessorgesteuerte Programmierung für Laufzeiten von 1 bis 999 Minuten, Heizen von AUS bis HI (100 °C) in 1 Grad-Schritten, Heizzeiten von 1 bis 999 Minuten, Kühlfalle ein/aus und optionaler Heat Boost ein/aus. Speicher speichert 1 bis 99 Programme.
  • LCD-Display für die Anzeige der Programmnummer, Ist- und Solltemperatur, verbleibende Heizzeit, Restlaufzeit, Kühlfallenaktivierung und optionale Wärmeverstärker-Aktivierung. Bei aktivierter Kühlfalle aktiviert ist, blinkt die LCD-Anzeige „Y“, bis die Kollektorspule eine Betriebstemperatur von -40 °C (-40 °F) erreicht hat. Ab dann leuchtet „Y“ dauerhaft.
  • Bedienfeld mit RUN/STOP-Taste, PREHEAT-Taste, COLD TRAP-Taste, optionaler HEAT BOOST-Taste, Sollwertauswahltaste (SELECT), Auf-/Ab-Taste und 3 Quick-Start-Tasten.
  • Die Zentrifugalbewegung erfolgt über einen bürstenlosen Motor, der Drehzahlen bis 1.725 U/min erreicht.
  • Quick-Stop-System zum Stoppen der Vakuumpumpe, Öffnen des Ventils zum Entlüften der Kammer und Stoppen des Rotors innerhalb von Sekunden nach Ablauf der Zeit oder Drücken der RUN/STOP-Taste.
  • Automatisches Ventil zur Vakuumfreigabe
  • Die eingebaute Vakuumverzögerung ermöglicht es dem Rotor, vor dem Anlegen des Vakuums seine Drehzahl zu erreichen.
  • Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
  • Aluminiumschlauchanschluss mit 12,7 mm Außendurchmesser für den Anschluss an Vakuumschläuche. Vakuumpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Vakuumanschluss mit Schnellkupplung für Schläuche mit 6,35 mm Innendurchmesser.
  • HFCKW/FCKW-freie Kälteanlage mit 1/3 PS-Kompressor senkt Kühlfalle auf -50 °°C (-58 °F) in weniger als 30 Minuten.
  • Edelstahlsammler mit 4 l Inhalt und Acryldeckel mit zwei Quick-Disconnect-Anschlüssen für Schläuche mit 12,7 mm Innendurchmesser, Gummidichtung und Isolierdeckel.
  • An der Vorderseite Sammelanschluss aus Edelstahl mit Nylonventil und Erdungsklemme.
  • Eingebauter durchsichtiger Kanister zur Aufnahme von Chemikalienfalleinsätzen. Der Ausschnitt in der Frontplatte ermöglicht eine einfache Überwachung der Falle.
  • Enthält einen Einsatz für die Lösungsmittelfalle 7815200 und einen 12-13 mm-Rotor 7455100.
  • Steckdose auf der Rückseite zum Anschluss der zusätzlichen Vakuumpumpe an das System.
Spezifikation

Spezifikation

Centrivap Mobilsystem mit Glasdeckel
-55°bis +100 °C
230 V 50 Hz, 8 A
4 l
Korrosionsbeständiger Stahl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote