Learn More
Labconco™ Gekühlter CentriVap Zentrifugalvakuumkonzentrator, säurebeständig
BIOPHARMA
Die gekühlte CentriVap Konzentratorzentrifuge ist für die schnelle Konzentration mehrerer kleiner wärmeempfindlicher Proben wie RNA und Proteine unter Verwendung von Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Temperatur konzipiert.
Marke:  Labconco™ 7310032
11725.20 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12695365
  • 15610.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gekühlter CentriVap Tischkonzentrator, säurebeständig, Schuco-Stecker und -Buchse.
Für die schnelle Konzentration mehrerer kleiner wärmeempfindlicher Proben wie RNA und Proteine unter Verwendung von Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Temperatur. Kombiniert ein Kühlsystem, das auf -4 °C abkühlt, mit einem Heizgerät, das auf 100 °C erwärmt, um die gewünschten Solltemperatur zu erreichen.
  • Tischgerät
  • Säurebeständig
  • Schuco-Stecker und -Buchse
  • Stromversorgung 230 V 50/60 Hz.
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
49,0 kg
PTFE-beschichtet
16,6 in.
36,3 cm
55,1 cm
36,3 x 55,1 x 42,2 cm (14,3 x 21,7 x 16,6 in.)
108,0 lb.
0 bis 300 V
14,3 in.
42,2 cm
Schuko
21,7 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Labconco™ Gekühlter CentriVap Zentrifugalvakuumkonzentrator, säurebeständig > Gekühlter Zentrifugalvakuumkonzentrator Säurebeständig Kombiniert ein Kühlsystem, das auf -4 °C abkühlt, mit einem Heizgerät, das auf 100 °C erwärmt, um die vom Benutzer gewünschten Solltemperaturen zu erreichen.