Learn More
Labconco™ CentriVap Kaltfalle mit Edelstahldeckel, 230 V, Schuko-Stecker und -Buchse
Artikelnummer. 16379723 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16379723
Marke: Labconco™ 7811031
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
-50 °C Kühlfalle für Labconco CentriVap Tischkonzentrator
  • Zum Schutz der Vakuumpumpe durch Einfangen der von den Proben verdampfenden Feuchtigkeit, Dämpfe und korrosive Dämpfe
  • Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
  • Der Kondensator aus Edelstahl sammelt 4 l Flüssigkeit
  • Für optionale Glaseinsätze (16-315-61) für korrosive Substanzen
  • Korrosionsbeständiger Abfluss für schnellere Reinigung
  • Die Bereitschaftslampe leuchtet bei - °C und zeigt damit an, dass die Konzentrationsbedingungen stimmen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Grau
Anschlusstyp Elektrisch und Vakuum
Material Gebürsteter Edelstahl und pulverbeschichteter Stahl
Typ CentriVap Kühlfalle für den Labortisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenverdampfung
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap Vakuumkonzentrator
Material (Beschichtung) Pulverbeschichtet
Steckertyp Schuko
Menge 1
Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Volumen (metrisch) 4 L
Abmessungen (L x B x H) 36,83 x 61,468 x 35,05 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,8 in.
Höhe (metrisch) 35 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 24,2 in.
Tiefe (metrisch) 61,4 cm
Nettogewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Nettogewicht (metrisch) 36 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 2,4 A
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz